Typically 3 years from sterilization.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | 268,00 € |
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
193 mm
diam.
9.3 cm
filter capacity
500 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Die Geräte Stericup E und Steritop E sind speziell für die Sterilfiltration mit kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) für Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffer konzipiert. Wie Stericup Quick Release Filter haben auch Stericup E Geräte eine Kappe mit spürbarem Anschlag, um einen sicheren Verschluss zu signalisieren, eine große strukturierte Schreibfläche und Filtermembraneigenschaften, die deutlich auf dem Filterring markiert sind.
SEGPU0538 kombiniert einen 38-mm-Gewindering, der eine Fast Flow PES Express PLUS Membran mit 0,22 μm Porengröße nutzt, mit einer 500-ml-Sammelflasche zum Sterilisieren von Gewebekulturmedien und Puffern. Nicht empfohlen für Reagenzien, die in anderen gefäßartigen Vorrichtungen wie Flaschen und allem ohne Gewindehals hergestellt wurden.
Application
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Features and Benefits
- The filter collar disconnects from the receiver bottle with just a quarter turn—reducing the likelihood of spillage and making it easier to manipulate on the bench or under the hood.
- Bold product identification on the filter collar plainly displays membrane characteristics, including composition and pore size, for rapid, application-appropriate product selection.
- Click seal cap is flanged and modified to enable a firm grip in wet or dry conditions—and a tactile stop confirms secure closure. Worry less about the possibility of spilling or contamination of sterilized contents.
- Frosted, ample writing surface on the receiver bottle and lighter cap color facilitate clear labelling to improve legibility and reduce unreadable smears.
- Click seal cap rests on the side to avoid risk of contamination.
- Receiver bottles are stackable to save storage space.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, 38 mm (1 1/2 in.) thread, pack of 12 ea | description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 500 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea | description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, 38 mm (1 1/2 in.) thread, pack of 12 ea | description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| filter capacity 500 mL | filter capacity 500 mL | filter capacity 1000 mL | filter capacity 1000 mL |
| material polystyrene funnel(s), polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene housing | material polystyrene bottle, polystyrene housing, polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s) | material polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing | material polystyrene funnel(s), polystyrene housing, polyethersulfone membrane, polystyrene bottle |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea |
| fitting 38 mm (1 1/2 in.) thread, inlet thread(s) | fitting inlet thread(s), 45 mm thread | fitting inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread | fitting inlet thread(s), 45 mm thread |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stericup® E-GP umweltfreundliche Filtereinheit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
1 Antwort-
No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
Hilfreich?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 Antwort-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
Hilfreich?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 Antwort-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
Hilfreich?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 Antwort-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Hilfreich?
-
-
What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
1 Antwort-
We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
Hilfreich?
-
-
The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
1 Antwort-
Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
Glass bottles, GL33:
• Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
• Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
Glass bottles, GL45
• Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
• Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
• Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
• Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
• Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
• Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)Hilfreich?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 Antwort-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Hilfreich?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 Antwort-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Hilfreich?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 Antwort-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
Hilfreich?
-