Merck
P4536
pH-Teststreifen
pH 4.5-10.0, resolution: 0.5 pH unit
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
non-bleeding: no
refill: no
pH-Messbereich
4.5-10.0, resolution: 0.5 pH unit
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Nicht ausblutende pH-Farbstreifen. Den Streifen einfach in die Testlösung tauchen, bis die Farbentwicklung abgeschlossen ist. Den erzielten Farbton dann mit dem Sequenzdiagramm auf der Packung vergleichen und den pH-Wert ablesen. Der von jedem Streifentyp abgedeckte Bereich wird wie nachfolgend angegeben in Graduierungen aufgeteilt. Jede Packung enthält 100 Streifen in einem durchsichtigen Kunststoffbehälter mit gut schließendem Deckel.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cláudia Raposo de Magalhães et al.
BMC genomics, 21(1), 309-309 (2020-04-21)
Aquaculture is a fast-growing industry and therefore welfare and environmental impact have become of utmost importance. Preventing stress associated to common aquaculture practices and optimizing the fish stress response by quantification of the stress level, are important steps towards the
Cláudia Raposo De Magalhães et al.
Food chemistry, 305, 125508-125508 (2019-10-18)
Fish is one of the most common elicitors of food-allergic reactions worldwide. These reactions are triggered by the calcium-binding muscle protein β-parvalbumin, which was shown to have reduced immunoglobulin E (IgE)-binding capacity upon calcium depletion. This work aimed to reduce
Magdalena Szczesny et al.
mBio, 9(4) (2018-08-23)
Biofilms are often described as protective shelters that preserve bacteria from hostile surroundings. However, biofilm bacteria are also exposed to various stresses and need to adjust to the heterogeneous physicochemical conditions prevailing within biofilms. In Gram-negative bacteria, such adaptations can