Die pH-Tests eignen sich für alle Medien, die bei Umweltanalysen und zur Kontrolle von Industrieprozessen verwendet werden. Unsere pH-Indikatorstäbchen enthalten spezielle Farbstoffe, die kovalent an das Reagenzpapier gebunden sind.
MCOLORPHAST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1