Merck
1.09543
Supelco
pH-Indikatorstäbchen pH 6,5 – 10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 6.5-10.0, MQuant®
Synonym(e):
pH-Teststreifen, pH-Wert 6,5–10,0
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
MQuant®
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
non-bleeding
pH-Bereich
6.5-10.0
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Die MQuant-pH-Tests sind für alle Medien in der Umweltanalyse und in industriellen In-Prozess-Kontrollen geeignet. Unser spezielles Herstellungsverfahren verleiht den pH-Indikatorstäbchen entscheidende Vorteile gegenüber Indikatorpapier: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Stäbchen im Messmedium verbleiben, ohne es zu kontaminieren. Die Verwendung dieser Teststäbchen ist relativ leicht. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststäbchens mit den Feldern der Farbskala gemessen, die der Reaktionsfarbe perfekt entsprechen. Die praktischen Safetyedge-Behälter ermöglichen die sichere Aufbewahrung und das bequeme Herausnehmen der Teststäbchen. Bei Prüfungen anderer Parameter, für die ein bestimmter pH-Bereich der Probe erforderlich ist (z. B. Spectroquant, siehe Gebrauchsanleitung), empfehlen wir die Verwendung der MQuant-pH-Teststäbchen als Vortest.
nicht blutend pH 6,5 – 6,8 – 7,1 – 7,4 – 7,7 – 7,9 – 8,1 – 8,3 – 8,5 – 8,7 – 9,0 – 9,5 – 10,0 MQuant®
Verlinkung
Ersetzt: 9583-1; 9583-3; 9583
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?