GE17-0854-02
NAP™-10 50 ST
Cytiva 17-0854-02
Synonym(e):
NAP-10 Column, NAP™-10 Solution
Größe auswählen
497,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
497,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 50 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0854-02
Lagerbedingungen
(.01 M NaOH)
Partikelgröße
20-80 μm (dry)
Arbeitsbereich
2-13
Kapazität
<1 mL binding capacity
Allgemeine Beschreibung
NAP™ Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)