Merck
GE17-0851-01
Einweg-PD-10-Entsalzungssäulen
Cytiva 17-0851-01, pack of 30 pieces
Synonym(e):
Einweg-Entsalzungssäulen, PD-10-Säulen
Größe auswählen
1 PKG
404,00 €
404,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
404,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
404,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 30 pieces
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0851-01
Lagerbedingungen
dry media
Bettgröße
14.5 mm × 50 mm
Bettvolumen
8.3 mL
Säule ID
15 mm
Matrix
cross-linked dextran
Partikelgröße
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Arbeitsbereich
2-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
Einweg-PD-10-Entsalzungssäulen bieten eine kostengünstige und praktische Alternative zu langwierigen und umständlichen Dialyseverfahren. Innerhalb weniger Minuten werden biologische Proben entsalzt und gelöste Stoffe mit kleinem Molekulargewicht entfernt oder ausgetauscht, wobei Makromoleküle hervorragende Rückgewinnungsraten aufweisen.
Die Anweisungen für Einweg-PD-10-Entsalzungssäulen wurden mit zwei neuen Anwendungsprotokollen aktualisiert, Schwerkraft oder Zentrifugation, um die Flexibilität des Produkts zu erhöhen. Das Schwerkraftprotokoll ermöglicht eine einfache Reinigung der Proben, entweder mit einer oder mehreren Säulen gleichzeitig, ohne dass ein Aufreinigungssystem benötigt wird. Das Zentrifugationsprotokoll ermöglicht mehrere Läufe gleichzeitig in einer Standard-Zentrifuge mit minimaler Verdünnung der eluierten Probe.
In jeder Produktpackung sind vier Adapter enthalten, um eine einfache Zentrifugation zu ermöglichen. Beim Schwerkraftprotokoll können zusammen mit dem LabMate PD-10-Pufferreservoir Wasch- und Äquilibrierungspuffer in einem Schritt hinzugefügt werden. Zur kostengünstigen und vielseitigen Probenvorbereitung werden leere PD-10-Säulen für den Einsatz mit Medien in Großpackungen empfohlen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnelle, kostengünstige Entsalzung mit hoher Rückgewinnungsrate und Pufferaustausch, sowie Entfernung von Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht, vorgepackt mit Sephadex® G-25 Medium.
  • Flexible Protokolle ermöglichen Abläufe mit Schwerkraft oder Zentrifugation.
  • Einfach zu verwenden und zu äquilibrieren; Probe hinzufügen; eluieren.
  • Vorbereitung der Proben im Bereich von 1,0 bis 2,5 ml erfolgt mittels Schwerkraft, im Bereich von 1,75 bis 2,5 ml mittels Zentrifugation.
  • Entsalzung mehrerer Proben gleichzeitig mit einer Entsalzungskapazität > 90 %.
  • Rückgewinnungsrate von 70 bis >95 %.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (0,15 % Kathon CG/ICP Biozid)
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (4 bis 8, verwendetes Medium ist 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ye Guan et al.
eLife, 7 (2018-04-06)
Single-cell analysis is pivotal to deciphering complex phenomena like heterogeneity, bistability, and asynchronous oscillations, where a population ensemble cannot represent individual behaviors. Bulk cell-free systems, despite having unique advantages of manipulation and characterization of biochemical networks, lack the essential single-cell
Artikel
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Alle anzeigen
Protokolle
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.