Merck
G1910
Sigma-Aldrich
Gelzan CM
Gelrite®
Synonym(e):
Gellangummi, Kann als Geliermittel an Stelle von Agar verwendet werden.
Größe auswählen
250 G
233,00 €
1 KG
753,00 €
5 KG
3.400,00 €
233,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
233,00 €
1 KG
753,00 €
5 KG
3.400,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
10171502
NACRES:
NA.72
233,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
agriculture
Allgemeine Beschreibung
Gellangummi von Gelrite wird anstelle von Agar als Geliermittel in mikrobiologischen Assays und Gewebekulturmedien empfohlen. Gellangummi wird in einem breiten Spektrum von Immobilisierungsmatrizen eingesetzt. Es bildet bei geringen Konzentrationen in Gegenwart eines Elektrolyten ein hartes Gel. Gellan ist eine lineare Tetrasaccharidverbindung aus D-Glucose, L-Rhamnose und D-Glucuronsäure in einem Verhältnis von 2:1:1, die durch eine β (1 → 4)-glycosidische Bindung verbunden sind.
Gellangummi von Gelrite wird anstelle von Agar als Geliermittel in mikrobiologischen Assays und Gewebekulturmedien empfohlen. Gellangummi wird in einem breiten Spektrum von Immobilisierungsmatrizen eingesetzt. Es bildet bei geringen Konzentrationen in Gegenwart eines Elektrolyten ein hartes Gel. Gellan ist eine lineare Tetrasaccharidverbindung aus D-Glucose, L-Rhamnose und D-Glucuronsäure in einem Verhältnis von 2:1:1, die durch eine β (1 → 4)-glycosidische Bindung verbunden sind.
Anwendung
Gellangummi von Gelrite wird anstelle von Agar als Geliermittel in mikrobiologischen Medien empfohlen. Gellangummi wird in vielen verschiedenen Immobilisierungsmatrices eingesetzt.
Gelzan CM wird wie folgt verwendet:
  • bei der Synthese von Gellan-Pullulan-Nanogel durch chemische Vernetzung
  • bei der Synthese von Gellan-Pullan-Hydrogel
  • mit KNOP-Medium zum Erhalten und Vorbereiten einer Anthoceros agrestis-Thallusgewebeprobe für die Bildgebung
Gelzan CM wird wie folgt verwendet:
  • bei der Synthese von Gellan-Pullulan-Nanogel durch chemische Vernetzung[1]
  • bei der Synthese von Gellan-Pullan-Hydrogel[2]
  • mit KNOP-Medium zum Erhalten und Vorbereiten einer Anthoceros agrestis-Thallusgewebeprobe für die Bildgebung[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Transparente und farblose Alternative zu Agar
  • Mechanisch robust
  • Dispergiert leicht in Wasser
  • Geringe Viskosität
  • Das resultierende Gel weist eine hohe Schmelztemperatur auf
Rechtliche Hinweise
Gelrite is a registered trademark of CP Kelco U.S., Inc.
Gelzan is a trademark of CP Kelco U.S., Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J T Oliveira et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 3(7), 493-500 (2009-07-15)
Gellan gum is a polysaccharide that has been recently proposed by our group for cartilage tissue-engineering applications. It is commonly used in the food and pharmaceutical industry and has the ability to form stable gels without the use of harsh
Timothy E L Douglas et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(5), 1610-1618 (2015-07-16)
Gellan gum hydrogels functionalized with alkaline phosphatase were enzymatically mineralized with phosphates in mineralization medium containing calcium (Ca) and zinc (Zn) to improve their suitability as biomaterials for bone regeneration. The aims of the study were to endow mineralized hydrogels
Zhuoran Jiang et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(31), 28289-28295 (2019-07-11)
Poly(tetrafluoroethylene) (PTFE) is a unique polymer with highly desirable properties such as resistance to chemical degradation, biocompatibility, hydrophobicity, antistiction, and low friction coefficient. However, due to its high melt viscosity, it is not possible to three-dimensional (3D)-print PTFE structures using
Valeria Imperato et al.
Genes, 10(6) (2019-06-20)
Hydrocarbon-degrading bacteria are important resources for use in phytoremediation applications. Yet, for many hydrocarbonoclastic strains the genetic information regarding pollutant degradation and detoxification has not been thoroughly revealed. In this study, hydrocarbon-degrading bacteria were isolated from a long-term oil-polluted soil
Caroline Teyssier et al.
Physiologia plantarum, 141(2), 152-165 (2010-10-26)
An integrated physiological and proteomic approach was used to investigate the effects of high gellan gum concentration in the medium during maturation of somatic embryos (SE) of hybrid larch, by comparing embryos incubated in media with a high gellan gum
Protokolle
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Fragen
1-10 von 11 Fragen  
  1. Does Gellan Gum/Gelrite have Iron, Manganese and Zinc in trace amount? It would be great to have the specific concentration detected. Thank you.
    1 Antwort
    1. Unfortunately, the levels of Iron, Manganese and Zinc are not analyzed for this product.
      Hilfreich?
  2. How many grams per liter of Product G1910, Gelzan™ CM are recommended for plant tissue culture?
    1 Antwort
    1. Gelzan™ CM is typically used at a concentration of 2-4 grams per liter.
      Hilfreich?
  3. Buonasera, sarebbe possibile sapere il grado di purezza del Gelzan? visto che nel Gelzan ci sarebbero sali o altri componenti, quanto è la concentrazione del Gellan Gum nel Gelzan? Rimango in attesa di un vostro riscontro.
    1 Antwort
    1. The purity of this gelling agent is not determined. This material is a complex polysaccharide comprised of glucose, rhamnose, and glucuronic acid in the approximate molar ratio of 2:1:1. In addition to the base components, historical ICP analysis shows trace amounts of Calcium, Magnesium, Potassium, Phosphate, and Sodium. The maximum moisture content for this product is 16%. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/G1910-BULK0000254218.pdf
      Hilfreich?
  4. What is the difference between Product G1910, Gelzan CM and Gelrite?
    1 Antwort
    1. The products are chemically the same. However, Gelzan CM is produced through a new and more efficient process. There are some slight differences in the specifications of the two products.
      Hilfreich?
  5. What is the gel strength of Product G1910, Gelzan™ CM?
    1 Antwort
    1. The gel strength as determined by the vendor is between 400-700 g/cm2.
      Hilfreich?
  6. How do I use Product G1910, Gelzan™ CM?
    1 Antwort
    1. The G1910 is added to well-stirred water, and the dispersion heated to 85-90°C to ensure full hydration. To form a gel, the necessary amount of electrolyte, such as potassium citrate or calcium chloride, is added to the solution at 85°C and the mixture is poured or pumped into containers and allowed to cool undisturbed. The product is biodegradable, so a biocide is recommended. The typical use level is 0.2 to 2.0%.
      Hilfreich?
  7. Is Product G1910, Gelzan™ CM, different that Gelrite?
    1 Antwort
    1. The G1910 is chemically the same as Gelrite, which is no longer produced. Both items are trademarked to CP Kelco U.S., Inc. They are both Gellan Gum, but the manufacturer has different specifications for these items.
      Hilfreich?
  8. Does Product G1910, Gelzan CM, have an expiration date?
    1 Antwort
    1. The lots of this product are not assigned expiration dates. The guarantee of quality is one year from the time of delivery for unopened bottles stored at room temperature.
      Hilfreich?
  9. What is the particle size of Product G1910, Gelzan™ CM?
    1 Antwort
    1. The vendor supplied particle size is 42 mesh, or about 355 μm, with a specification of not less than 95% through. This means that at least 95% of the particles should be smaller than 355 microns in diameter.
      Hilfreich?
  10. What is Product G1910, Gelzan CM?
    1 Antwort
    1. It is a low-acyl gellan gum used as a gelling agent in both microbiological assay media and tissue culture.
      Hilfreich?
1-10 von 11 Fragen  