Merck
P8169
Sigma-Aldrich
Phytagel
Phytagel™
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
Synonym(e):
Gellangummi, Kann als Geliermittel an Stelle von Agar verwendet werden.
Größe auswählen
100 G
76,00 €
250 G
153,00 €
500 G
262,00 €
1 KG
483,00 €
5 KG
1.800,00 €
76,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
76,00 €
250 G
153,00 €
500 G
262,00 €
1 KG
483,00 €
5 KG
1.800,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
10171502
NACRES:
NA.72
76,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Anwendung(en)
agriculture
Allgemeine Beschreibung
Typische Arbeitskonzentration: 1,5–2,5 g/L in pflanzlichen Gewebekulturmedien; bis zu 10 g/L in mikrobiologischen Medien. Phytagel benötigt Kationen (insbesondere divalente Kationen), damit eine Gelierung stattfinden kann. Die Calcium- und Magnesiumkonzentrationen der meisten pflanzlichen Gewebekulturmedien sind in der Regel ausreichend für die Gelierung. Salzarme Medienformulierungen, insbesondere solche, die in mikrobiologischen Anwendungen eingesetzt werden, können Supplementierung mit zusätzlichen Calcium- oder Magnesiumsalzen (z. B. CaCl2 oder MgSO4) oder höhere Konzentrationen von Phytagel erfordern.
Anwendung
Phytagelwird verwendet:
  • Zur Erstarrung von Kulturmedien für Wurzelassays bei Arabidopsis thaliana[1]
  • als Bestandteil von Solid Paul′s Medium bei der Kultivierung von Agrobacterium [2]
  • als Bestandteil von Wurzelinduktionsmedium bei Ilex-dumosa-Gewebekulturen[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Phytagel dient als Ersatz von Agar oder anderen Geliermitteln bei pflanzlichen Gewebekulturen. Phytagel hat sich bei der Mikropropagation von Bananenpflänzchen als überlegener Ersatz von Agar für Gewebekulturen erwiesen.
Sonstige Hinweise
Ein Agarersatz, der durch Bakterienfermentation aus Glucuronsäure, Rhamnose und Glucose hergestellt wird. Produziert ein klares, farbloses, hochfestes Gel, das beim Nachweis mikrobiologischer Kontamination eingesetzt wird.
Rekonstituierung
Um Verklumpungen zu vermeiden, vor dem Erhitzen langsam und unter schnellem Rühren dem Medium hinzufügen.
Rechtliche Hinweise
Phytagel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasuka L Yamaguchi et al.
Frontiers in plant science, 8, 1195-1195 (2017-07-28)
Developmental plasticity is one of the most striking features of plant morphogenesis, as plants are able to vary their shapes in response to environmental cues. Biotic or abiotic stimuli often promote organogenesis events in plants not observed under normal growth
CEP genes regulate root and shoot development in response to environmental cues and are specific to seed plants
Delay C, et al.
Journal of Experimental Botany, 64(17), 5383-5394 (2013)
Micropropagation of Ilex dumosa (Aquifoliaceae) from nodal segments in a tissue culture system
Luna C, et al.
Biocell, 27(2), 205-212 (2003)
Cytoskeletal dynamics in interphase, mitosis and cytokinesis analysed through Agrobacterium-mediated transient transformation of tobacco BY-2 cells
Buschmann H, et al.
The New phytologist, 190(1), 258-267 (2011)
Abhishek Bhaskaran et al.
Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 19(5), 874-880 (2016-05-22)
Longer procedural time is associated with complications in radiofrequency atrial fibrillation ablation. We sought to reduce ablation time and thereby potentially reduce complications. The aim was to compare the dimensions and complications of 40 W/30 s setting to that of
Protokolle
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. Buongiorno. Vorrei sapere se il Phytagel è Gellano ad alto o a basso grado di acilazione
    1 Antwort
    1. This product is characterized as having a low acyl content.
      Hilfreich?
  2. What is the molecular weight of one repeating unit?
    1 Antwort
    1. The molecular weight is not determined. However, the constituent sugars of Phytagel are glucose, glucuronic acid and rhamnose in the molar ratio of 2:1:1.
      Hilfreich?
  3. What is the gelling strength of Phytagel P8169
    1 Antwort
    1. The Gel Strength for Phytagel (P8169) is 700 g/cm2 (tested at 0.5%).
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension