Wichtige Dokumente
N0640
1-Naphthalin-Essigsäure
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Synonym(e):
α-Naphthalinessigsäure, 1-Naphthalinessigsäure, NAA
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
crystalline
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Farbe
white to light yellow
Anwendung(en)
agriculture
SMILES String
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChIKey
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Anwendung
- to modify MS media for the initiation of callus
- as a supplement in solid K3 medium for the selection of transformants
- in the preparation of culture medium like V-KM medium and Cg medium
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.