Merck
FG0815
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ham’s F-12
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
sterile
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
stable glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)