Wichtige Dokumente
F1884
(±)-Fenfluramin -hydrochlorid -Lösung
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
drug standard
Assay
≥98%
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)