Merck
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Synonym(e):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Products
Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Klonalität
Isotyp
Physikalische Form
Antikörperform
Konjugat
Speziesreaktivität
Verfahren