Merck
CLS430055
Corning® 15-ml-Zentrifugenröhrchen
15 mL centrifuge tubes, PET, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PET
cap (plugseal)
conical bottom tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Verpackung
pack of 50
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430055
Parameter
3600 × g max. RCF
AD × L
17.5 mm × 118.5 mm
Kappendurchm.
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
natural
Fitting
cap (Plug Seal)
Allgemeine Beschreibung
Corning® 15 ml Einwegzentrifugenröhrchen sind als klare Polyethylenterephthalat(PET)-Röhrchen mit einer herkömmlichen Kappe mit Stopfdichtung oder als Polypropylen(PP)-Röhrchen mit entweder Kappen mit Stopfdichtung oder den neuen CentriStar-Kappen erhältlich.
Die CentriStar-Kappe weist einen leicht zu öffnenden und verschließenden Deckel auf und bietet dank ihrem Design mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante eine hohe Ergonomie. Alle Röhrchen sind in einer Vielzahl an Verpackungsoptionen erhältlich.
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
  • Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und ein großer, weißer Markierungspunkt
  • Maximale RZB für PET-Röhrchen beträgt 3.600 × g
Rechtliche Hinweise
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack