CLS430828
Corning® 50-ml-Zentrifugenröhrchen
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
Synonym(e):
50-ml-Zentrifugenröhrchen, Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, Zentrifugenröhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Verpackung
pack of 25
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430828
Parameter
17000 × g max. RCF
AD × L
29.1 mm × 114.4 mm
Kappendurchm.
34.7 mm , approx.
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
natural
Fitting
cap (CentriStar)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die CentriStar™-Kappe hat einen leicht zu öffnen und verschließenden Verschluss und bietet fortschrittliche Ergonomik mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante. Alle Röhrchen kommen in verschiedenen Packungsoptionen.
- Steril, zertifiziert nichtpyrogen und DNase-/RNase-frei
- Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und großer weißer Markierungspunkt
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.