CLS430291
Corning® 50-ml-Zentrifugenröhrchen
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Synonym(e):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Größe auswählen
229,00 €
Größe auswählen
About This Item
229,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 15500 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Verpackung
pack of 25
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430291
Parameter
15500 × g max. RCF
AD × L
29.1 mm × 114.4 mm
Kappendurchm.
35.2 mm , approx.
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
natural
Fitting
cap (Plug Seal)
Allgemeine Beschreibung
Die CentriStar™-Kappe hat einen leicht zu öffnen und verschließenden Verschluss und bietet fortschrittliche Ergonomik mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante. Alle Röhrchen kommen in verschiedenen Packungsoptionen.
- Steril, zertifiziert nichtpyrogen und DNase-/RNase-frei
- Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und großer weißer Markierungspunkt
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)