CLS3022P1L
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 1 L
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations 10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3022P-1L
H × AD
440 mm × 65 mm
Größe
1 L
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)