CLS3022P10
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 10 mL
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3022P-10
H × AD
145 mm × 14 mm
Größe
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)