CLS3022P500
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 500 mL
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations 5 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3022P-500
H × AD
360 mm × 54 mm
Größe
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.