AXYMTS06C
MiniTube
individual, bulk pack, size 0.65 mL, pkg of 5x960tips/cs, polypropylene, non-sterile
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MTS-06-C
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
0.65 mL
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with α-numeric grid
- Compatible with Tecan®, Beckman Coulter™, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
- DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)