Merck
A0884
Sigma-Aldrich
L-Asparagin
L-Asparagine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, L-Asparaginsäure-4-amid
Größe auswählen
10 MG
36,20 €
25 G
38,50 €
100 G
141,00 €
500 G
346,50 €
1 KG
854,00 €
36,20 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
36,20 €
25 G
38,50 €
100 G
141,00 €
500 G
346,50 €
1 KG
854,00 €
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
Beilstein:
1723527
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
36,20 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Asparagin, ≥98% (HPLC)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
detection
SMILES String
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChIKey
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Anwendung
L-Asparagin wird wie folgt verwendet:
  • zum Identifizieren und Quantifizieren freier Aminosäuren, die bei der Oxidation von Proteinen und Peptiden durch Hydroxyradikale freigesetzt werden[1]
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Aminosäuren auf die Förderung der Nahrungsaufnahme von Drosophila melanogaster[2]
  • zur Untersuchung der nicht enzymatischen Gluconeogenese[3]
Biochem./physiol. Wirkung
L-Asparagin ist ein ungeladenes Derivat von Aspartat. Es besitzt eine polare Seitenkette und ist eine nicht essenzielle Aminosäure.[4][5]
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Christoph B. Messner
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114 null
Release of free amino acids upon oxidation of peptides and proteins by hydroxyl radicals
Analytical and Bioanalytical Chemistry (2017)
Volker F. Wendisch
Amino Acid Biosynthesis ? Pathways, Regulation and Metabolic Engineering (2007)
Stryer L
Biochemistry (2002)
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature (2017)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension