11180
DL-Asparagin Monohydrat
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(±)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, DL-Asparaginsäure-4-amid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
DL-Asparagin Monohydrat, ≥99.0% (NT)
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..