Merck
94310
Sigma-Aldrich
Uricase aus Bacillus fastidiosus
lyophilized, ~9 U/mg
Synonym(e):
Urate oxidase
Größe auswählen
5 MG
183,00 €
25 MG
622,00 €
183,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
183,00 €
25 MG
622,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.54
183,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Bacillus sp. (B. fastidiosus)
Form
powder
Qualität
lyophilized
Spezifische Aktivität
~9 U/mg
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
90—100%
Farbe
white to faint beige
Löslichkeit
5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow (in enzyme dilution buffer)
Anwendung(en)
detection
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N.OCC1OC(C(O)C1OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N3C=CC(=O)NC3=O)N4C=CC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
InChIKey
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Research area: Cell signaling
Uricase is present in many organisms, such as, archaea, bacteria, and eukaryotes. The Gut microbiome is the major source of uricase, a homotetrameric enzyme containing four identical 34 kDa subunits.
Anwendung
Uricase may be used for the determination of uric acid in biological fluids. It may be helpful in the spectrophotometric determination of purines and purine nucleosides.
Biochem./physiol. Wirkung
Uricase catalyzes the oxidation of uric acid to 5-hydroxyisourate, which subsequently forms (S)-allantoin. It is involved in purine metabolism, urate degradation and (S)-allantoin formation [1]The absence of functional uricase in humans has significant physiological and pathophysiological implications. It has been associated with higher serum uric acid levels, leading to an increased risk of conditions related to uric acid crystallization, such as gout. Uricase has emerged as an important therapeutic target for the treatment of conditions related to hyperuricemia, such as gout.
Einheitendefinition
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Harnsäure bei pH 9.1 und 37°C oxidiert
Sonstige Hinweise
For the determination of uric acid in biological fluidscitation; In the spectrophotometric determination of purines and purine nucleosidescitation.
For the determination of uric acid in biological fluids[2]; In the spectrophotometric determination of purines and purine nucleosides[3]
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Youssef M Roman
Journal of personalized medicine, 13(9) (2023-09-28)
Uric acid is the final product of purine metabolism and is converted to allantoin in most mammals via the uricase enzyme. The accumulation of loss of function mutations in the uricase gene rendered hominoids (apes and humans) to have higher
A Therapeutic Uricase with Reduced Immunogenicity Risk and Improved Development Properties
Nyborg AC, et al.
PLoS ONE (2016)
U. Naegele et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 7, 140-140 (1985)
M.H. Jensen et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 7, 101-101 (1985)
Berna Dalkıran et al.
Mikrochimica acta, 187(11), 609-609 (2020-10-16)
Electropolymerization of thionine (TH) on multiwalled carbon nanotube (MWCNT)-modified glassy carbon electrodes (GCE) in ethaline deep eutectic solvent (DES) was carried out for the first time, to prepare poly(thionine) (PTH) films with different nanostructured morphologies. PTH films were formed on
Fragen
  1. Does this enzyme fluoresce under any wavelengths?
    1 Antwort
    1. This product has not been tested for fluorescence, and there is no historical data to suggest that this material will autofluoresce. This enzyme is used in combination with other reagents in the determination of uric acid. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://www.mdpi.com/2227-9040/11/5/268
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/94310#product-documentation
      Hilfreich?