Merck
U2625
Sigma-Aldrich
Harnsäure
≥99%, crystalline
Synonym(e):
2,6,8-Trihydroxypurin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.11
Beilstein:
156158
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Assay
≥99%
Form
crystalline
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
InChIKey
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Harnsäure wird wie folgt verwendet:
  • zur Induzierung von Hyperurikämie bei Mäusen
  • als Bestandteil der Verdauungsflüssigkeit zur Simulierung eines In-vitro-Modells der menschlichen Verdauung
  • zum Testen der Selektivität des Glucosesensors bei der Diabetesüberwachung mittels Schweißpflaster.
Biochem./physiol. Wirkung
Harnsäure ist ein unlöslicher Katabolit, der im Adenin- und Guanin-Stoffwechsel entsteht. Die Akkumulation von Harnsäure verursacht Gicht, Hyperurikämie, Arthritis und Niereninsuffizienz. Ein erhöhter Harnsäurespiegel trägt zu Bluthochdruck und der Pathogenese von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei. Mit Parkinson-Krankheit und multipler Sklerose assoziierte niedrige Harnsäurespiegel lösen unter Umständen eine Schutzfunktion aus. Ein hoher Harnsäurespiegel bei Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) können bei der Diagnose als potenzieller Marker dienen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A graphene-based electrochemical device with thermoresponsive microneedles for diabetes monitoring and therapy
Lee H, et al.
Nature Nanotechnology, 11(6), 566-566 (2016)
Reduction of Serum Uric Acid Associated with Attenuation of Renal Injury, Inflammation and Macrophages M1/M2 Ratio in Hyperuricemic Mice Model
HARYONO A, et al.
Kobe J. Med. Sci., 64(3), E107-E114 (2018)
Uric acid in plants and microorganisms: Biological applications and genetics-A review
Hafez RM, et al.
Journal of Advanced Research, 8(5), 475-486 (2017)
Serum uric acid: a risk factor and a target for treatment?
Feig DI, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 17(4), S69-S73 (2006)
Serum uric acid as a predictor of mortality and future exacerbations of COPD
Bartziokas K, et al.
The European Respiratory Journal, 43(1), 43-53 (2014)
Artikel
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.