Merck
45253
Sigma-Aldrich
Wright-Färbung -Lösung
for microscopy
Synonym(e):
Eosin-Methylenblau-Lösung nach Wright, Wright’s Eosin Methylenblau -Lösung
Größe auswählen
250 ML
41,80 €
1 L
144,00 €
41,80 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
41,80 €
1 L
144,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
41,80 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for microscopy
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Verunreinigungen
methanol
Dichte
0.80 g/mL at 20 °C
Eignung
suitable for microscopy
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
SMILES String
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wright Stain is a modified Romanowsky stain commonly used for the cellular elements of blood. Wright′s stain is a mixture of eosin Y with polychromed (oxidized and partly demethylated) methylene blue and therefore termed polychrome stains.[1] The hematological stain is intended for differentially staining peripheral blood and bone marrow films.[2]
Anwendung
Wright stain has been used to determine the number of white blood cell types (neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils) per microliter of whole blood.[3]
Sonstige Hinweise
Blood stain[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Borrelia burgdorferi has minimal impact on the Lyme disease reservoir host Peromyscus leucopus.
Schwanz LE, et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases (Larchmont, N.Y.), 117-124 (2011)
K. Leybold et al.
Praxis-Laboratorium: Grundlagen der Laboratoriumsdiagnostik, 24-24 (1976)
Bernadette FR Jacqueline HC et al.
Clinical Hematology, 3rd Ed. Henry Kimpton (2015)
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
Penney D P, et al.
Biotechnic & Histochemistry (2002)
Young-Joo Jeong et al.
Anatomy & cell biology, 43(4), 294-302 (2011-01-27)
Asthma is a Th2-dependent disease mediated by IgE and Th2 cytokines, and asthmatic patients suffer from oxidative stresses from abnormal airway inflammation. Vitamin C is a micro-nutrient functioning as an antioxidant. When administered at a mega-dose, vitamin C has been