Merck
48900
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain
Modified Solution
Synonym(e):
Azur-Eosin-Methylenblau -Lösung
Größe auswählen
100 ML
37,10 €
500 ML
76,30 €
1 L
132,00 €
37,10 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
37,10 €
500 ML
76,30 €
1 L
132,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116121
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
37,10 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Giemsa-Färbung, modifizierte Lösung, (for the staining (of cellular blood components and blood parasites))
Typ
(for research use only)
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Eignung
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChIKey
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Getestet für die Anfärbung von Blutausstrichen nach G.Clark (Ed.), Staining Procedures, 4th edition, Williams & Wilkins, 1981, S. 173; zusammen mit May-Grünwald-Lösung zur panoptischen Färbung nach Pappenheim
Vorsicht
bei 20°C lagern
Prinzip
Wenn Blutausstriche mit Giemsa-Farbstoff gefärbt werden, nehmen die Kerne und das Zytoplasma der weißen Blutzellen eine typische blaue oder rosarote Färbung an. Die Verwendung von gereinigten Eosin- und Thiazin-Farbstoffenen minimiert die Variation zwischen verschiedenen Chargen.
Physikalische Form
Lösung von Azur B/Azur II-Eosin/Methylenblau 1:12:2 (G/G/G) in Glycerin/Methylalkohol 5:24 (V/V); Gesamt-Farbstoff-Anteil: 0.6 % (G/G)
Rekonstituierung
10 Min. fixieren in Methylalkohol, lufttrocknen, 45 Min. eintauchen in Giemsa-Lösung, spülen mit Wasser, lufttrocknen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alessandra Micera et al.
PloS one, 10(11), e0142737-e0142737 (2015-11-17)
In a previous study, we reported the upregulation of Nerve Growth Factor (NGF) and trkANGFR expression in Ocular Cicatricial Pemphigoid (OCP), an inflammatory and remodeling eye disease. Herein, we hypothesize a potential NGF-driven mechanism on fibroblasts (FBs) during OCP remodeling
Jenő Káldy et al.
Genes, 11(7) (2020-07-10)
Two species from the families Acipenseridae and Polyodontidae, Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt and Ratzeberg, 1833; functional tetraploid) and American paddlefish (Polyodon spathula, Walbaum 1792, functional diploid) were hybridized. The hybridization was repeated using eggs from three sturgeon and sperm
Tobias Koeniger et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 39(2), 227-239 (2020-12-04)
Although the bone marrow contains most hematopoietic activity during adulthood, hematopoietic stem and progenitor cells can be recovered from various extramedullary sites. Cells with hematopoietic progenitor properties have even been reported in the adult brain under steady-state conditions, but their
Antonio Di Zazzo et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 98(5), 751-760 (2020-04-22)
Metabolomics has been applied to diagnose diseases, predict disease progression, and design therapeutic strategies in various areas of medicine. However, it remains to be applied to the ocular surface diseases, where biological samples are often of limited quantities. We successfully
Liz J Valente et al.
The Journal of cell biology, 219(11) (2020-09-05)
The mechanisms by which TP53, the most frequently mutated gene in human cancer, suppresses tumorigenesis remain unclear. p53 modulates various cellular processes, such as apoptosis and proliferation, which has led to distinct cellular mechanisms being proposed for p53-mediated tumor suppression
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. WITH WHICH BUFFER SHOULD I DILUTE GIEMSA SOLUTION
    1 Antwort
    1. Giemsa solution protocols recommend diluting with either water or a phosphate buffer. Common phosphate buffers are Weise or Sorensen's phosphate buffer. Depending upon personal preference, the pH used can vary from a low pH of 6.0 to a high of 7.2 In North America it is more common to use a Sorensen's phosphate buffer with a pH ranging from 6.8 to 7.2. A suitable catalog number for a pH 7.2 buffer is P3288. In other parts of the world slightly more acidic phosphate buffers are preferred.
      Hilfreich?
  2. Hi does any lab use this stain for microscopy ( haematology) ? How is it working for you on fresh peripheral blood films ?
    1 Antwort
    1. Giemsa solution is commonly used for hematology, histology, and parasitology labs. Peripheral blood smears and bone marrow smears are routinely stained in hematology labs. It is always preferred to use fresh peripheral blood smears or bone marrow smears when possible. The colors are more vibrant when the peripheral blood smears are stained fresh.
      Hilfreich?
  3. Is there a white paper available for buffer selection for Giemsa staining?
    1 Antwort
    1. Generally, no white papers are available. Giemsa formulations vary in pH, typically ranging between pH 6.4 to 6.9. Quality standards for stained slides differ across institutions and individuals, with varying preferences for pH buffers.
      Hilfreich?