1.09278
Wright′s eosine methylene blue
for microscopy
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH-Wert
6.0-7.0
Schüttdichte
520 kg/m3
εmax
1200-1400 at 648-651 nm in methanol at 0.0005%
650-850 at 521-524 nm in methanol at 0.0005%
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (0,01 %; Methanol 50 %): 6.0 - 7.0
Absorptionsmaximum λ 1 (Methanol): 648 - 651 nm
Absorptionsmaximum λ 2 (Methanol): 521 - 524 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm
- λ1max; 0.0005 %; Methanol; berechnet auf getrocknete Substanz:
1200 - 1400
- λ2max; 0.0005 %; Methanol; berechnet auf getrocknete Substanz: 650 - 850
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 10 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3