Wichtige Dokumente
32884
Giemsa Stain
Modified Solution
Synonym(e):
Azur-Eosin-Methylenblau -Lösung
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Giemsa-Färbung, modifizierte Lösung, according to Giemsa
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
according to Giemsa
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Farbe
dark blue
pH-Wert
6.9
Dichte
1.036 g/cm3 at 20 °C
Eignung
passes test for UV spectrum
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChIKey
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?