Wichtige Dokumente
1.09203
Sigma-Aldrich
Giemsas Azur-Eosin-Methylenblau
for microscopy
Größe auswählen
25 G
94,40 €
100 G
277,00 €
1 KG
1.990,00 €
94,40 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
94,40 €
100 G
277,00 €
1 KG
1.990,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116130
NACRES:
NA.21
94,40 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Schüttdichte
520 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Giemsa-Farbstoff Azur-Eosin-Methylenblau für die Mikroskopie ist ein Trockenfarbstoff, der für die Herstellung einer Färbelösung verwendet wird. Die Giemsa-Färbung ist eines der Standardverfahren in der Histologie, Hämatologie, Zytologie und Bakteriologie. Bei der Verwendung in hämatologischen Anwendungen wird Giemsa-Farbstoff häufig in Verbindung mit anderen Färbelösungen, z. B. der May-Grünwald-Lösung für Pappenheim (MGG)-Universalfärbung, verwendet. Die Färbung stellt die verschiedenen Zellen in der Histologie mit ihren morphologischen Merkmalen differenzierter dar als z. B. die H&E-Färbung. Diese Färbungslösung färbt die Kerne im Allgemeinen rot, und zwar auf der Basis der molekularen Wechselwirkung zwischen dem Eosin G-Farbstoff und einem Azur B-DNA-Komplex. Beide Farbstoffe fügen sich zu einem Eosin G- und Azur B-DNA-Komplex zusammen; die Intensität der daraus resultierenden Färbung hängt vom Azur B-Gehalt und dem Verhältnis von Azur B zu Eosin G ab. Des Weiteren kann die resultierende Färbung vom Einfluss der Fixierung, der Färbungsdauer und dem ph-Wert der Lösungen oder Puffersubstanzen abhängen. Dieses Produkt trägt die IVD- und CE-Markierung. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Anwendung
Für die Mikroskopie. Für die Färbung von Blut- und Knochenmarkausstrichen, Paraffinschnitten und klinisch-zytologischen Proben.
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum)entsprichtTrocknungsverlust (105 °C)≤ 10 %Eignung für Mikroskopie (Blutausstrich)entsprichtZellkerneviolettLymphozyten (Plasma)blauMonozyten (Plasma)graublauBasophile Granulozyten (Granula)dunkelviolettEosinophile Granulozyten (Granula)rötlich bis rotbraunNeutrophile Granulozyten (Granula)rotviolettThrombozytenviolettErythrozytenrötlich-bräunlichBlutparasiten (Zellkerne)hellrot
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3