60832
Cobalt(II)-nitrat Hexahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, Ni ≤0.001%, ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
Salpetersäure Cobalt(II)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (KT)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH-Wert
4 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
55 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChIKey
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- dinitratobis-(triphenylarsine oxide)-cobalt(II) complex
- [Co(bz)2(NO3)2].0.5EtOH
- [Co(abz)2(NO3)2].2.5H2O
- [Co(ntb)NO3]NO3.H2O
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable