1.02536
Cobalt(II)-nitrat-Hexahydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Cobalt(II)-nitrat-Hexahydrat
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (potentiometry)
Form
solid
Wirksamkeit
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH-Wert
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
57 °C
Dichte
1.87 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChIKey
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Lösung in Wasser: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,005 %
In Ammoniumsulfid nicht fällbare Anteile (als Sulfat): ≤ 0,2 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List