Merck
I3021
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CA-630
viscous liquid
Synonym(e):
Octylphenoxy-Poly(ethylenoxy)ethanol, verzweigt, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
Größe auswählen
50 ML
86,00 €
100 ML
156,00 €
500 ML
366,00 €
86,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
86,00 €
100 ML
156,00 €
500 ML
366,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)nC14H22O
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.21
86,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
~603
CMC
0.08 mM (20-25°C)
Viskosität
250-350 cP, neat(25 °C)(lit.)
Dichte
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
13
SMILES String
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChIKey
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
IGEPAL® CA-630 ist ein nichtionisches, nicht denaturierendes Reinigungsmittel, das für die Solubilisierung, Isolierung und Aufreinigung von Membranproteinkomplexen geeignet ist. Es ist chemisch nicht von Nonidet P-40 unterscheidbar.[1]
Anwendung
IGEPAL® CA-630 hat folgende Anwendungen:
  • Bestandteil von Mahlpuffer zusammen mit Lithiumdodecylsulfat, Tris-HCl, EDTA, NaCl, Natriumdesoxycholat, Dithiothreitol und Thiourea im RNA-Extraktionsprozess[2]
  • Inkubation von in Vero-Zellen kultivierten Tachyzoiten zusammen mit Tris- HCl[3]
  • Bestandteil des nukleären Extraktionspuffers D+ (mit HEPES, Glycerin, KCl und EDTA) für die Gel Shift-Analyse[4]
  • Bestandteil von PI-Puffer zusammen mit NaH2PO4 zum Waschen von Objektträgern mittels FISH-Verfahren (Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung)[5]
  • Für die Solubilisierung und Isolierung von Membranproteinen
Sonstige Hinweise
Nichtionisches, nicht-denaturierendens Detergens
Qualität
Chemisch nicht unterscheidbar von Nonidet P-40, das nicht mehr im Handel erhältlich ist.
Vorsicht
Kann sich während der Lagerung eintrüben oder absetzen. Durch Erhitzen auf 40 °C erhält man eine klare Flüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Automated time-resolved immunofluorometric assay for Toxoplasma gondii-specific IgM and IgA antibodies: study of more than 130 000 filter-paper blood-spot samples from newborns.
Clinical Chemistry, 48(11), 1981-1986 (2002)
Chromosome painting using repetitive DNA sequences as probes for somatic chromosome identification in maize.
Kato A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(37), 13554-13559 (2004)
Role of STAT3 in glucocorticoid-induced expression of the human IL-10 gene.
Molecular Immunology, 45(11), 3230-3237 (2008)
Giedrius Steponaitis et al.
Oncology letters, 12(5), 3305-3311 (2016-12-03)
Astrocytomas are one of the most common brain tumours; however, the current methods used to characterize these tumours are inadequate. The establishment of molecular markers may identify variables required to improve tumour characterization and subtyping, and may aid to specify
Detection of Potato mop top virus and Tobacco rattle virus using a multiplex real-time fluorescent reverse-transcription polymerase chain reaction assay.
Phytopathology, 90(5), 448-453 (2000)
Protokolle
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Fragen
1-5 von 5 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. Wie ist die Konzentration von Igepal CA-630 J19628-AP? Ich finde dazu nichts.
    1 Antwort
    1. This product is a neat or pure liquid, the concentration is 100%.
      Hilfreich?
  4. Is IGEPAL CA630 autoclavable?
    1 Antwort
    1. This material may degrade upon extended exposure to high heat and/or pressure, thus the product has not been validated for use following autoclaving.
      Hilfreich?
  5. Hey! How long can you store an Igepal solution (1 mL Igepal diluted to 20mL in MiliQ water)? Thanks in advance! Femke
    1 Antwort
    1. The product is generally stable based on the chemical composition and a 10% (w/v) aqueous solution may be stable refrigerated for at least one month. However, it is important to minimize the exposure of the solution to oxygen (keep closed soon after use). The product does have a tendency to oxidize in air forming peroxides through a free radical process. In addition, some bacterial growth may occur which is evidenced by an odor or formation of a precipitate. Preservatives added to the solution may prevent bacterial growth.
      Hilfreich?