Merck
ERMBF426A
Soja 305423 GVO Standard ERM-BF426
ERM®, certified reference material, blank
Größe auswählen
1 G
102,00 €
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
102,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Zusammensetzung
Soya 305423, ≤0.08%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF426A
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1