CRMUDIKR
Destillation-Standard
ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (148.1 - 260.3 °C)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
according to ASTM® 86
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
bp
90-300 °C
mp (Schmelzpunkt)
-49 °C
Anwendung(en)
petroleum
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)