484431
1-Methoxy-2-propyl-acetat
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonym(e):
DOWANOL® PMA, 1,2-Propandiol-monomethyletheracetat, MPA, PGMEA, Propylenglycolmonomethyletheracetat, Propylenglykol-methyletheracetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.7 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
669 °F
Expl.-Gr.
13.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
145-146 °C
Löslichkeit
water: soluble 198 g/L at 20 °C
Dichte
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Rechtliche Hinweise
®Marke der Dow Chemical Company
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
113.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?