Merck
91379
Supelco
Bortrichlorid -Lösung
12% in methanol, for GC derivatization, LiChropur
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Konzentration:
11.0-13.0% (alkalimetric)
12% in methanol
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Konzentration
11.0-13.0% (alkalimetric)
12% in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.875-0.895 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChIKey
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Bortrifluorid-Lösung ist ein Veresterungsreagenz. Sie ist ein leistungsstarker saurer Katalysator bei der Veresterung von Fettsäuren für die GC-Analyse.[1]
Anwendung
Weitere Informationen entnehmen Sie den Produktinformationen.
Bortrichlorid-Lösung wird als Derivatisierungsreagenz für die zuverlässige und genaue Identifizierung und Quantifizierung von Fettsäuregemischen mittels GC-FID verwendet.[2]
Für die Herstellung von Fettsäuremethylestern und zur Umesterung von Triglyceriden.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gas chromatography determination of fatty acids in the human erythrocyte membranes-A review
Bystricka Z, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 115, 35-40 (2016)
Ummara Butt et al.
Drug delivery and translational research, 6(6), 722-734 (2016-10-22)
Fatty acids (FAs) are used by many organisms as defence mechanism against virulent bacteria. The high safety profile and broad spectrum of activity make them potential alternatives to currently used topical antibiotics for the treatment of eye infections in neonates.
Protokolle
Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.