678732
Bortrichlorid -Lösung
1.0 M in toluene
Synonym(e):
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChIKey
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F
Flammpunkt (°C)
-18.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter