Merck
91230
Sigma-Aldrich
Trichloressigsäure
ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
Synonym(e):
TCA
Größe auswählen
500 G
106,00 €
1 KG
140,00 €
106,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
106,00 €
1 KG
140,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Cl3CCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.39
Beilstein:
970119
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
106,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 51 °C)
Assay
≥99.5% (T)
≥99.5%
Form
flakes
Glührückstand
≤0.03% (as SO4)
Brechungsindex
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trichloressigsäure (TCA) ist eine chlorierte Essigsäure. Sie ist einer der Hauptmetaboliten von Trichlorethylen (TCE).[1]
Anwendung
Traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Fällung. Zum Entkalken und als Fixationsmittel in der Mikroskopie verwendet.
Trichloressigsäure kann in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:
  • Schätzung des Phosphorgehalts in verschiedenen biologischen Proben (Serum, Urin und Stuhlaschelösungen).[2]
  • Entfernung von säurelöslichem und Lipid-Phosphor bei der Bestimmung von Desoxyribonukleinsäure, Ribonukleinsäure und Phosphoproteinen in tierischen Geweben.[3]
  • Herstellung von 2-Methyl-4-nitroanilin-trichloracetat-trichloressigsäure-Kristallen (2M4NATCA).[4]
10%ige Trichloressigsäure kann zur Herstellung von radioaktiven Proteinen genutzt werden.[5]
Sonstige Hinweise
Protein denaturantcitation
Proteindenaturierungsmittel[6]
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protein assay for dilute solutions.
E Cabib et al.
Methods in enzymology, 104, 415-416 (1984-01-01)
A microcolorimetric method for the determination of inorganic phosphorus.
H H TAUSSKY et al.
The Journal of biological chemistry, 202(2), 675-685 (1953-06-01)
Solubility of albumin in alcohol after precipitation by trichloroacetic acid: a simplified procedure for separation of albumin.
J R DEBRO et al.
Nature, 178(4541), 1067-1067 (1956-11-10)
A method for the determination of desoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and phosphoproteins in animal tissues.
G SCHMIDT et al.
The Journal of biological chemistry, 161, 83-89 (1945-01-01)
S L Herren-Freund et al.
Toxicology and applied pharmacology, 90(2), 183-189 (1987-09-15)
Trichloroethylene (TCE) has previously been shown to be carcinogenic in mouse liver when administered by daily gavage in corn oil. The metabolism of TCE results, in part, in the formation of trichloroacetic acid (TCA) as a major metabolite and dichloroacetic