8.22342
Trichloroacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
Trichloroacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
711 °C
Wirksamkeit
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Löslichkeit
1300 g/L
Dichte
1.63 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Stable dechlorination of Trichloroacetic Acid (TCAA) to acetic acid catalyzed by palladium nanoparticles: This research discusses a method for dechlorinating TCAA to acetic acid, crucial during the COVID-19 pandemic for disinfection byproducts (Cai et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup