Wichtige Dokumente
90520
Triethyloxoniumtetrafluoroborat
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
Form
crystals
Enthält
1-3% ether as stabilizer
Löslichkeit
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Herstellung von Aminoestern durch Reaktion mit Lactamen, gefolgt von Hydrolyse.
- Herstellung von substituierten Imidazolinen aus Aziridinen und Nitrilen via [3+2]-Cycloaddition.
- N-Alkylierung einer Reihe von N-arylsulfonyl-α-aminosäure-methylestern mit verschiedenen Substituenten an der 4. Position des aromatischen Sulfonamidrings.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)