176230
Triethyloxoniumtetrafluorborat -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.328 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter