Merck
04316
Millipore
Pflanzenextrakt Nr. 1
suitable for microbiology
Synonym(e):
Fleischextrakt Ersatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Form
powder
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
Verunreinigungen
≤12% ash
Verlust
≤6% loss on drying
pH-Wert
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, slightly yellow
Anwendung(en)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Pflanzenextrakt Nr. 1 ist eine fleischfreie Alternative zu den traditionellen Peptonen. Durch die grosse Verteilung von Peptiden trifft es die Anforderung des Fleischextraktes (Fluka® 70164) und kann es ersetzen. Das heisst es wird ein Maximalwachstum für anspruchsvolle Mikroorganismen erreicht.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.