Merck
55698
Supelco
Multianionenstandard 3 für IC
TraceCERT®, in water
Größe auswählen
100 ML
165,00 €
165,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
165,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
165,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Zusammensetzung
nitrate, 1 g/L
phosphate, 1 g/L
sulfate, 1 g/L
Konzentration
in water
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Verlinkung
Visit the IC Portal to learn more
Hinweis zur Analyse
Für die Herstellung dieses CRM wurden nur Materialien von höchster Reinheit verwendet.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)