Merck
62414
Supelco
Natriumbicarbonat-/Natriumcarbonatkonzentrat
Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5
Synonym(e):
Buffer Solution Concentrate
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Konzentration
20 mM NaHCO3 in H2O
64 mM Na2CO3 in H2O
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Eignung
application tested
Allgemeine Beschreibung
Das „Bicarbonatkonzentrat” ist eine 1-molare Lösung von Natriumbicarbonat (die Sättigungstemperatur der 1-molaren Lösung liegt bei 15 °C). Es ist höchst vorteilhaft, da es temperaturabhängig ist und seine nachfolgende Verdünnung mit Wasser angemessen kontrolliert werden kann.
Dieses Eluenten-Konzentrat ist anwendungsgeprüft. Angaben zum genauen Inhalt und Verfallsdatum sind dem Zertifikat zu entnehmen.
Anwendung
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-331 : Trennung von sieben Standardanionen mit der Metrosep A Supp 5 Microbore Anionensäule.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-313 : Zweifacher Nachweis von Nitritspuren in Gegenwart von überschüssigen Chloridkonzentrationen mithilfe des 940 Professional IC Vario (Leitfähigkeit, UV/VIS).
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-331 : Anionen in 70%igem Wasserstoffperoxid für eine Inline-Matrixeliminierung.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-308 : Azid in Luft aus der pharmazeutischen Herstellung.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-304 : Variable Inline-Vorkonzentration, einschließlich Matrixelimination für die Spurenanionen-Analyse (MiPCT-ME)
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-290 : Chlor, Brom und Schwefel in Polyethylen mit geringer Dichte (ERM-EC680k) für die Combustion-Ionenchromatografie (CIC).
Verlinkung
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat und hochreinem Wasser (18.2 MΩ, 0.2 μm gefiltert).
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cardiovascular Disorders in Hemodialysis.
Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Nathan W. Levin.
Science, 20-22 (2005)