Merck
38302
Supelco
Natriumcarbonat/Natriumhydroxid-Konzentrat
Na2CO3 150 mM and NaOH 15 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Konzentration
15 mM NaOH in H2O
150 mM Na2CO3 in H2O
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Eignung
application tested
Allgemeine Beschreibung
Dieses Eluenten-Konzentrat ist für die Anwendung getestet. Es wurde gemäss ISO Guide 31 zertifiziert. Zertifizierter Gehalt inkl. Messunsicherheit, Rückführbarkeit und Haltbarkeitsdatum befinden sich auf dem Zertifikat.
Das Zertifikat ist elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Anwendung
Metrohm IC application note Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination.
Metrohm IC application note
AN-S-329Anions in FDG gypsum in accordance with VGB-M 701e (consultative document of European Technical Association for the Generation of Electricity and Heat).
Metrohm IC application note AN-S-325Fluoride and chloride in sodium carbonate solution.
Metrohm IC application note AN-S-317Determination of ions on surfaces of printed circuit boards .
Verlinkung
Visit the IC Portal to learn more
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus Natriumcarbonat, Natriumhydroxid und hochreinem Wasser (18.2 MΩ, 0.2 μm gefiltert).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)