Wichtige Dokumente
43051
Palmitinsäure
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
1-Pentadecancarbonsäure, C16:0, Cetylsäure, Hexadecansäure, NSC 5030, PamOH
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 210 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-62.5 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)