Wichtige Dokumente
44878
cis-11-Eicosensäure
analytical standard
Synonym(e):
Gondoesäure
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4606 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-24 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
InChIKey
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?