Merck
68302
Supelco
Natriumbicarbonat/Natriumcarbonat-Konzentrat
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
160 mM Na2CO3
5 mM NaHCO3
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Eignung
application tested
Allgemeine Beschreibung
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Anwendung
Metrohm IC application note : AN-D-003 :Hemodialysis solutions
Verlinkung
Visit the IC Portal to learn more
Angaben zur Herstellung
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)