37116
pH-Indikatormessstreifen
pH range 1.0-12.0
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
non-bleeding: no
refill: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1.0 pH unit
pH-Bereich
1.0-12.0
Eignung
corresponds for shade of color acc. to scale
Anwendung(en)
general analytical
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)