Merck
16811
Supelco
Referenzelektrode
for ion-selective electrodes
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
Beschreibung
S7 connector
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Referenzelektrode mit Brücke, PTFE-Diaphragma, gefüllt mit 3 M KCl
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)