Z113085
Aldrich® Referenzelektrode aus Glas
General purpose, reference Ag/AgCl
Synonym(e):
Glass Electrode, Reference Electrode
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
ceramic wick
Parameter
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
Allgemeine Beschreibung
Die Referenzelektrode wird gemeinsam mit einer Meßelektrode verwendet. Alle Typen sind mit 76cm-Kabel ausgestattet.
Anwendung
pH, Titrationen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC